Merck
Kolom GC yang disesuaikan
Gambar close-up dari kolom GC yang ditawarkan oleh Supelco®
Pemisahan kromatografi yang dioptimalkan dimulai dengan kolom yang tepat. Pemilihan kolom yang tepat untuk aplikasi apa pun harus didasarkan pada berbagai faktor.
Untuk kolom kapiler, Anda perlu melihat:
  1. Fase diam
  2. Kolom I .D.
  3. Ketebalan film
  4. Panjang kolom
Untuk kolom yang dikemas, kolom GC Supelco® dikonfigurasikan agar sesuai dengan sebagian besar instrumen GC yang tersedia secara komersial. Kami juga memiliki banyak pilihan komponen kolom kemasan GC (kolom kaca kosong, kemasan siap pakai, fase diam, dan penyangga padat) untuk pelanggan yang ingin mengemas kolom mereka. Jika Anda tidak dapat menemukan stok barang yang sesuai dengan kebutuhan Anda, kemampuan khusus kami memungkinkan kami untuk membuat kolom dan kemasan sesuai spesifikasi Anda. Supelco® juga menyediakan alat yang sulit ditemukan yang dirancang khusus untuk penggunaan kolom yang dikemas dengan GC.
Kemampuan Khusus
Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Toko kaca internal kami dan tim manufaktur GC yang dikemas dapat membuat kolom dan komponen kolom yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk panduan pemilihan dan penggunaan, silakan isi formulir di bawah ini dan tim layanan teknis kami akan menanggapi permintaan Anda.
Sumber Daya Produk Terkait
Brosur: Kolom GC & Panduan Pemilihan