Merck
BerandaProdukKimia AnalitikPersiapan Sampel AnalitikKolom Ekstraksi Cairan, Resin & Aksesori yang Didukung
Kolom Ekstraksi Cairan, Resin & Aksesori yang Didukung
Kolom yang telah dikemas sebelumnya dari EXtrelut® NT untuk ekstraksi senyawa lipofilik dari larutan berair
Ekstraksi Cair-Cair (LLE) adalah proses ekstraksi pelarut yang memisahkan analit dengan memindahkannya dari satu pelarut yang tidak dapat bercampur ke pelarut lain menggunakan corong pemisah. Ekstraksi cairan yang didukung (SLE) adalah jenis proses LLE di mana media padat polar bertindak sebagai pendukung pelarut.
Persiapan sampel adalah langkah analisis yang penting dan memakan waktu dan persiapan sampel selektif sangat penting untuk mengeksploitasi manfaat yang ditawarkan oleh instrumen analisis canggih. Namun, pendekatan LLE klasik dapat memakan waktu karena pembentukan emulsi, pemisahan fase yang buruk, dan konsumsi pelarut bervolume tinggi.
Penghisap dan kolom ekstraksi cair-cair EXtrelut ® kami menawarkan LLE yang lebih efisien, terutama untuk persiapan sampel matriks berair. bahan penyerap EXtrelut® NT menyederhanakan LLE dengan mengganti corong pemisah. Proses satu langkah yang bebas emulsi ini mudah ditangani dan efisien dalam konsumsi pelarut serta memberikan penghematan bahan dan waktu dibandingkan dengan pemisahan corong klasik.
Penghilang ekstrelut® NT digunakan dalam preparasi sampel untuk industri klinis, diagnostik, makanan, dan minuman, di samping untuk industri, rumah tangga, dan analisis air limbah.
Penghilang ekstrelut® NT digunakan dalam preparasi sampel untuk industri klinis, diagnostik, makanan, dan minuman, di samping analisis industri, rumah tangga, dan air limbah.
Pricing
EXtrelut® NT kolom yang sudah dikemas sebelumnya
Kami menawarkan tiga kolom pra-paket EXtrelut® NT untuk ekstraksi senyawa lipofilik dari larutan air berdasarkan volume sampel. EXtrelut® NT1 dapat menampung maksimum 1 mL. EXtrelut® NT3 dan EXtrelut® NT20 dapat menampung masing-masing hingga 3 mL dan 20 mL. Pada kolom ini, elusi dilakukan dengan 2-3 kali volume sampel.
EXtrelut® Bahan kemasan curah NT dan kemasan isi ulang untuk SLE
Bahan kemasan EXtrelut® NT tersedia untuk persiapan kolom ekstraksi volume besar. Selain itu, kami menyediakan kemasan isi ulang EXtrelut® NT untuk mengisi ulang kolom EXtrelut® NT20.
EXtrelut® Aksesori NT
Kami juga menawarkan aksesori EXtrelut® NT, seperti tabung pengumpul dengan tutup ulir dan kanula dengan ujung Luer untuk kolom kaca EXtrelut® NT1 dan EXtrelut® NT3. Filter pengganti juga tersedia untuk ketiga kolom pra-paket EXtrelut® NT.
Sumber Daya Terkait
  • Brochure: Solid Phase Extraction
    Solid phase extraction is a form of digital (on/off) chromatography designed to extract, partition and/ or adsorb one or more components from a liquid phase (sample) onto stationary phase (sorbent or resin). Over the last twenty five years, SPE has become the most powerful technique available for rapid and selective sample preparation (prep) prior to analytical chromatography.
  • Replace Classical Liquid-Liquid Extractions with EXtrelut® NT
    Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.