Persiapan Sampel Analitik
Portofolio persiapan dan pemurnian sampel kami meliputi produk untuk ekstraksi fase padat (SPE), QuEChERS, ekstraksi mikro fase padat (SPME), pemantauan udara, penguraian sampel, teknik pembersihan dan perangkap, kromatografi kilat, dan KCKT. Jajaran produk kami yang komprehensif menampilkan produk untuk persiapan sampel klinis, farmasi, lingkungan, penghilangan fosfolipid, analisis sampel dioksin dan PCB, serta tabung desorpsi dan kartrid adsorben untuk pengambilan sampel udara aktif dan pasif.
Penahan Filter Laboratorium
Pilihan yang luas dari penahan filter kaca, baja tahan karat, dan plastik untuk digunakan dengan filter membran cakram potong untuk penyaringan cairan dan gas, termasuk penahan filter jarum suntik, rumah filter in-line, dan penahan filter untuk penyaringan vakum dan tekanan.
Millipore® Membran Filter
Membran Millipore® telah mendukung penyaringan laboratorium di bidang akademis, farmasi, dan industri sejak tahun 1950-an. Kami menyediakan berbagai bahan kimia membran termasuk MF-Millipore® ester selulosa campuran, Durapore® PVDF, Millipore Express® PLUS polietersulfon, serta PTFE hidrofilik dan hidrofobik.
Jelajahi Kategori Lainnya
Produk meliputi kartrid, tabung kaca, pelat 96 sumur, tabung QuEChERS (SPE dispersif), SPE online, dan manifold vakum untuk semua kebutuhan ilmiah Anda.
Mikroekstraksi fase padat (SPME) adalah teknik preparasi sampel bebas pelarut. Lihat penawaran lengkap produk SPME kami. Produk inovatif kami untuk SPME meliputi serat SPME pintar, serat inti nitinol, dan BioSPME.
Produk inovatif kami untuk SPME meliputi serat SPME pintar, serat inti nitinol, dan BioSPME.
Produk pemantauan udara berkualitas untuk mendeteksi dan mengukur paparan gas, uap, dan partikel di lingkungan sekitar, udara dalam ruangan, dan tempat kerja. Rangkaian produk kami meliputi perangkat pengambilan sampel udara aktif, pasif, dan keseluruhan; pompa pengambilan sampel udara dan aksesori terkait.
Metode pembersihan dan perangkap diterapkan untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap (VOC) dalam sampel berair dengan membersihkan sampel dengan gas inert dan mentransfer analit yang mudah menguap ke perangkap adsorben dalam kromatografi gas (GC).
Extrelut® NT kami menyederhanakan ekstraksi cair-cair (LLE) dengan mengganti corong pemisah. Proses satu langkah bebas emulsi ini mudah ditangani dan cocok untuk analisis logam jejak, dengan penggunaan pelarut yang minimal, kemurnian batch-ke-batch yang tinggi, reproduktifitas, dan tingkat pemulihan.
Proses ini juga dapat digunakan untuk analisis logam berat.