Merck
Ligan Fosfin
Representasi grafis dari unsur kimia Fosfor dari tabel periodik, yang menunjukkan nomor atom '15', dan berat atomnya '30,973762'.
Ligan fosfin adalah kelas ligan yang paling signifikan untuk kopling silang karena sifat elektronik dan steriknya yang dapat diubah. Ligan memainkan peran kunci dalam menstabilkan dan mengaktifkan atom logam pusat dan digunakan dalam reaksi, seperti kopling silang yang dikatalisis logam transisi. Penelitian telah difokuskan pada pengembangan ligan yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja katalis. Kami menawarkan portofolio ligan dan prekursor fosfin monodentat dan prekursor yang belum pernah ada sebelumnya, ligan dan prekursor fosfin bidentat, ligan kiral, ligan Buchwald, ligan cataCXium ®, dan ligan DalPhos.
Pricing
Ligan dan Prekursor Fosfin Monodentat
Ligan fosfin monodentat adalah senyawa yang hanya memiliki satu atom fosfin yang tersedia untuk berinteraksi dengan logam. Ligan ini tidak sulit untuk disintesis dan memungkinkan modifikasi yang mudah. Fleksibilitas monofosfin memungkinkan untuk digunakan dalam reaksi di mana aktivitas atau selektivitas tertentu mungkin sulit dicapai. Kami menawarkan berbagai macam motif ligan, termasuk kiralitas sentral pada atom fosfor, kiralitas aksial biaryl, dan kiralitas planar, untuk memenuhi kebutuhan penelitian Anda.
Ligan dan Prekursor Fosfin Bidentat
Ligan dan prekursor fosfin bidentat, juga disebut difosfin, diidentifikasi dengan ligan yang memiliki dua atom fosfin yang dihubungkan oleh rantai samping. Biasanya, rantai samping ini memiliki panjang antara dua hingga empat karbon dan membentuk kompleks kerangka-A dengan logam. Banyak ligan dan prekursor fosfin bidenatate telah dirancang untuk memperkenalkan ligan kiral selama sintesis. Ligan ini sangat stabil dan mampu membentuk sistem yang sangat aktif dan selektif yang memungkinkan sintesis yang diinginkan di mana ligan lain gagal.
Ligan Buchwald
Ligan Buchwald adalah ligan dialkilbiaryl fosfina yang kaya akan elektron yang besar dan diketahui meningkatkan reaktivitas dalam katalisis paladium. Struktur ligan secara langsung berkorelasi dengan efisiensi katalis yang terkandung dalam ligan. Kelompok Buchwald terus mengembangkan dan memodifikasi ligan-ligan ini, yang mengarah pada penciptaan ligan yang disesuaikan dengan transformasi spesifik.
cataCXium®
cataCXium® & nbsp; Ligan adalah ligan yang sangat efektif untuk reaksi kopling silang yang dikatalisis paladium. Di-adamantylalkylphosphine, yang dikenal sebagai & nbsp; cataCXium® A, adalah ligan fosfin yang besar dan kaya elektron yang digunakan untuk kopling Heck dan Suzuki, aminasi Buchwald-Hartwig dari arilklorida, dan reaksi α-arilasi keton. Dalam reaksi, ligan-ligan ini memungkinkan pemuatan katalis rendah yang digunakan dalam kondisi ringan. Baru-baru ini, kelas lain dari fosfin basa yang terhalang secara sterik yang menampilkan pirol N-aril tersubstitusi fosfino (cataCXium® P) telah menunjukkan angka perputaran katalis yang tinggi untuk kopling Suzuki dari aril klorida yang kaya elektron maupun yang kekurangan elektron.
Ligan DalPhos
Fragmen di (1-adamantil) fosfino [P (1-Ad) 2] yang besar adalah umum pada perancah ligan DalPhos. Ligan N, P pengkelat ini berguna untuk pembentukan ikatan C-N dan C-C yang dikatalisis oleh Pd. Mor-DalPhos yang lebih reaktif meningkatkan cakupan dan kegunaan kopling amonia pada suhu kamar dan juga efektif dalam kopling hidrazin dan aseton.