Alat Biologi Kimia
Kami membuat kecerdikan dapat diakses oleh Anda sehingga Anda dapat fokus untuk menjembatani kesenjangan antara kimia dan biologi. Buatlah terobosan dalam pekerjaan Anda dan pimpinlah komunitas ilmiah ke dalam bidang yang sedang berkembang yang didukung oleh solusi terbaik di kelasnya dan kepemimpinan industri kami.
Produk
Products
Sumber Daya Terkait
- Article: Heterocycle and Cyclic Peptide Formation with N-(isocyamino)triphenylphosphorane (Pinc)
Isocyanides are widely used reagents in organic synthesis, with applications ranging from materials science to drug discovery.
- Article: Protected Carbohydrate Building Blocks for More Efficient Syntheses
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
- Article: Triazolylphenylglyoxal Reagents: Arginine-Directed Bioconjugation
Chemical ligation modifies biological macromolecules for biotech and medicine, expanding functional material development.
- Article: Fluorescent Retinoid Probes
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
- Article: Trifunctional Probe Building Blocks
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
- Article: Exploring the Future of Drug Discovery with DNA Encoded Libraries (DELs)
Dynamic Library technology in drug discovery delivers reliable results with high chemical diversity, suitable for various targets.
Dexterity Kits
Dexterity Kits adalah metode yang mudah dan lengkap untuk melakukan pelabelan kedekatan dengan sensitivitas tinggi untuk protein apa pun selama ada antibodi yang diketahui atau molekul kecil yang spesifik untuk protein yang diminati (protein of interest, POI). Kit pelabelan protein ini memungkinkan Anda melakukan pemetaan mikro yang tepat dalam jarak 4 nm dari POI Anda. Kit Ketangkasan menyediakan:
- Penggabungan molekul kecil secara cepat sebagai penghubung amida, baik dengan gugus amina atau asam
- Jari-jari pelabelan yang pendek
- Metode aktivasi yang jinak (sinar tampak)
- Aktivasi sinyal katalitik
Perpustakaan yang Disandikan DNA (DELs)
Pustaka Fragmen yang Disandikan DNA
Fragmen DEL dari mitra kami DyNAbind menyediakan seluruh pustaka skrining dalam satu tabung, membuat proses penemuan obat Anda lebih cepat, lebih efektif, dan lebih murah. Kami telah menurunkan hambatan untuk menyediakan teknologi DEL DyNAbind:
- Akses siap pakai dan terjangkau ke teknologi DEL
- Pustaka fragmen dinamis untuk pendekatan revolusioner untuk skrining dengan DEL
- Rule-of-Three yang digunakan dalam desain perpustakaan memastikan senyawa berada dalam ruang fragmen yang menguntungkan dengan efisiensi ligan yang baik dan banyak ruang untuk pengoptimalan
- Kemampuan untuk melakukan dan memvalidasi penyaringan DEL awal secara internal sebelum melibatkan penyedia layanan
- Library dengan keragaman yang dimaksimalkan, siap digunakan untuk melawan hampir semua target yang dapat diberi obat
10 Juta Senyawa Perpustakaan Berkode DNA (DEL)
Perpustakaan yang dikodekan dengan DNA dari mitra kami DyNAbind berisi perpustakaan 10 juta senyawa molekul kecil yang masing-masing ditandai dengan kode batang DNA. DEL ini menyediakan:
- 10 Juta senyawa, DEL siap pakai, dan terjangkau
- Muat dalam satu tabung mikrosentrifus
- Tidak diperlukan robotika canggih untuk menggunakan kit
- Pengujian cepat dengan pengikatan, pencucian, PCR, dan pengurutan gen berikutnya
Pengujian cepat dengan pengikatan, pencucian, PCR, dan pengurutan gen berikutnya
Probe dan Alat Kimia
Bahan Penyusun Probe: Rancang Probe Anda Sendiri
Dengan pilihan grup reaktif, perancah, penghubung, dan tag kami, Anda dapat merancang probe untuk menyertakan fungsi yang kompatibel:
- Pelibatan target
- Pengayaan
- Fluoresensi
- Kimia bioortogonal
Probabilitas Berbasis Target: Selektif dan Terkarakterisasi
Pilih dari probe dengan spesifisitas tinggi untuk satu target atau subset protein untuk memberikan wawasan tentang proses biologis, aktivitas dan lokalisasi protein, dan jaringan pensinyalan sel
Tanda Pelapor Bioorthogonal: Selidiki Tanpa Gangguan
Probe yang mengandung gagang alkuna, azida, atau tetrazin dipasangkan dengan tag fluoresen atau biotinilasi yang kompatibel dengan bioorthogonal
Kit Pemantauan Proliferasi Sel EdU Baseclick: Kuantifikasi Cepat Pertumbuhan Sel
Mendeteksi proliferasi sel terutama untuk eksperimen in vivo dengan nukleosida EdU:
- Tidak beracun bagi hewan
- Digabungkan secara langsung ke dalam DNA yang bereplikasi
- Berisi pegangan alkuna untuk pelabelan kimia klik dengan probe floresen azida
Inhibitor Hidrolase Serin Boger: Ikatan yang Tidak Dapat Dipulihkan
Akses perpustakaan molekul dari laboratorium Dale Boger dengan penghambatan spektrum luas dari keluarga serin hidrolase. Menyesuaikan senyawa dengan reaktivitas dan selektivitas yang diinginkan melalui pengikatan gugus fungsi pada situs amina dan mengembangkan inhibitor untuk subkelas enzim serin hidrolase tertentu
Modulator Penginderaan Kuorum: Mengganggu Sinyal Bakteri
Penginderaan kuantum adalah mekanisme komunikasi kimiawi yang digunakan oleh banyak bakteri umum. Modulator penginderaan kuorum baru yang dikembangkan oleh laboratorium Helen Blackwell adalah beberapa penghambat dan aktivator paling ampuh yang dilaporkan untuk spesies Gram-negatif.
BIOKONJUGASI
Pengikat Silang: Berbagai Penghubung untuk Berbagai Kebutuhan Biologis
Kami menawarkan pengikat silang yang bervariasi dalam hal panjang, kelarutan, dan reaktivitas gugus fungsi.
- Pengikat biokonjugasi yang umum termasuk ester NHS untuk amina atau maleimida untuk tiol
- Peningkatan penggabungan tiol dengan reaktivitas APN
- Pengikat silang yang dapat dibelah juga tersedia
Kami juga menyediakan pengikat silang yang dirancang untuk reaktivitas kimia klik.
- Penghubung azida dan alkuna untuk kimia klik tembaga
- Dibenzocyclooctyne (DBCO), azida, tetrazine atau transcyclooctyne untuk kimia klik bebas tembaga
Kalium Asiltrifluoroborat (KAT): Pendekatan Baru untuk Biokonjugasi
Sebagai kelas gugus fungsi yang unik, KATS:
- Menawarkan pendekatan inovatif untuk konjugasi protein dan pembentukan hidrogel
- Menjalani reaksi pembentukan amida yang cepat dan kemoselektif dalam kondisi berair tanpa memerlukan zat pengaktif atau gugus pelindung
Konjugasi Tahap Akhir: Penandaan Kimiawi Asli dari Molekul Kecil Bioaktif
Kami menawarkan pengikat silang Baran Diversinate dengan logam sulfinat di salah satu ujungnya untuk menempel langsung pada ikatan C-H yang lembam dan azida di ujung lainnya untuk menempel pada alkuna. Kami menawarkan berbagai pengikat silang alkuna dan alkuna tegang untuk dilekatkan pada pengikat silang azida.