Penyaringan
Portofolio produk filtrasi kami yang lengkap mencakup kertas saring kualitatif dan kuantitatif, filter cakram potong, filter jarum suntik, perangkat filter sentrifugal, filter vakum dan tekanan, serta pelat filter untuk pengumpulan sampel, klarifikasi, filtrasi pelarut, dialisis, diafiltrasi, pemisahan, pemurnian, serta konsentrasi dan pengayaan. Mulai dari bidang kimia, ilmu hayati, manufaktur, hingga pengujian lingkungan, kami menyediakan produk filtrasi yang Anda butuhkan untuk aplikasi atau metode Anda.
Perangkat Amicon®
Perangkat ultrafiltrasi sentrifugal dan bertekanan untuk konsentrasi protein, penghilangan garam, pertukaran buffer, pemisahan, dan diafiltrasi sampel biologis dan lingkungan sebagai persiapan untuk aplikasi hilir.
Dudukan filter laboratorium
Pilihan lengkap penahan filter berbahan kaca, baja tahan karat, dan plastik untuk digunakan dengan filter membran cakram potong dalam proses filtrasi cairan dan gas, termasuk penahan filter jarum suntik, rumah filter in-line, serta penahan filter untuk filtrasi vakum dan tekanan.
Jelajahi kategori lainnya
Pelat filtrasi MultiScreen® dalam format 96-sumur dan 384-sumur dengan beragam pilihan membran ditujukan untuk penyaringan berkapasitas tinggi, uji ELISpot, uji ikatan ligan, uji berbasis sel, pengujian ADME, pemurnian PCR, dan persiapan sampel.
Membran Millipore® telah mendukung proses filtrasi laboratorium di sektor akademis, farmasi, dan industri sejak tahun 1950-an. Kami menyediakan beragam jenis bahan kimia membran, termasuk ester selulosa campuran MF-Millipore®, PVDF Durapore®, polietersulfon Millipore Express® PLUS, serta PTFE hidrofilik dan hidrofobik.
Filter jarum suntik steril dan nonsteril berkinerja tinggi yang tersedia dalam berbagai bahan membran dan ukuran pori, dirancang khusus untuk persiapan sampel guna analisis HPLC, UHPLC, kromatografi ion, uji disolusi, dan analisis lainnya.
Membran filter untuk menyaring pelarut organik dan larutan air guna keperluan HPLC serta metode analitik lainnya, serta untuk digunakan dalam persiapan sampel, penjernihan, penghilangan partikel, pengambilan sampel, sterilisasi filter, serta teknik pemisahan dan retentat.
Filter jarum suntik Millex® tersedia dalam bentuk steril dan nonsteril, dengan berbagai pilihan membran dan wadah agar kompatibel dengan berbagai pelarut dan jenis sampel untuk berbagai aplikasi, termasuk HPLC, UHPLC, dan uji disolusi.
Alat filtrasi untuk konsentrasi dan persiapan sampel biologis dan lingkungan guna proses lanjutan.
Unit dan sistem filtrasi vakum dengan tutup botol untuk filtrasi rutin larutan penyangga, pelarut, dan media kultur; filter tanpa jarum suntik untuk persiapan sampel HPLC dan UHPLC; corong filter bertekanan untuk pengeringan zat terlarut dan senyawa; serta corong filter analitik untuk pengujian mikrobiologis.
Filter Stericup® Essential dan Stericup® E yang ramah lingkungan merupakan perangkat penting untuk menyaring media guna melindungi kultur sel. Pilihlah dari berbagai jenis membran dan ukuran pori untuk aliran cepat, ikatan protein rendah, pencegahan masuknya mikoplasma, serta pengurangan limbah plastik.