Merck
Septa
Tiga septa karet hitam yang ditampilkan pada permukaan putih, masing-masing dengan bentuk kerucut karena salah satu ujungnya lebih lebar daripada ujung yang lain, dimaksudkan untuk aplikasi atau perlengkapan yang berbeda.
Berbagai macam septa bergerigi dan non-bergerigi, serta sumbat selongsong tersedia untuk digunakan sebagai penutup sementara pada sambungan peralatan gelas, tabung, botol, tabung NMR, ampul, dan teknik kanulasi pada bahan kimia yang peka terhadap udara. Untuk melindungi konten berharga Anda di dalam bejana atau wadah dari atmosfer, rangkaian septa kami menyediakan segel kedap udara dan kelembapan yang andal.
Produk
Urutkan berdasarkan Relevansi
Menampilkan 1 - 20 dari 132
Ubah Tampilan
Menampilkan 1 - 20 dari 132
Bandingkan
Product Number
Product Name
Deskripsi Produk
Harga
You have viewed 1-20 of 132 results
Sumber Daya Terkait
  • Newsletter: A Quest for the Perfect Rubber Septa
    Natural rubber septa, also known as sleeve stoppers, have long been used as temporary closures for a myriad of applications in chemistry, pharmaceuticals, R&D and biology, to name a few.
  • Article: Molded Thermogreen™ LB-2 Septa
    Molded Thermogreen™ LB-2 Septa are manufactured from high quality, low bleed material using the same exclusive rubber formulation as the popular Thermogreen™ LB-2 Septa.
  • Brochure: Precision Seal® Septa
    Precision Seal® Septa are manufactured under “white room” conditions, from one certified raw material formulation for absolute consistency in all sizes, from lot-to-lot.
Bermacam-macam septa Precision Seal® berwarna putih dengan latar belakang biru muda
Segel presisi septa
Segel Presisi® septa dibuat dari formulasi karet alam bersertifikat untuk memberikan daya tahan yang unggul. Precision Seal® septa kami tidak meluncur melalui sambungan atau terlepas selama kanulasi atau saat berada di bawah tekanan dan dapat digunakan saat bekerja dengan pelarut organik. Desain steker yang lebih panjang dan meruncing dari Precision Seal® cocok dengan sambungan lancip standar yang memberikan permukaan penyegelan yang 50 hingga 80% lebih tinggi dari sumbat selongsong standar. Desain segel bagian dalam dari Precision Seal® septa meminimalkan migrasi uap bahan kimia dan pelarut ke atas sambungan ke selongsong yang dapat membengkak, bocor, atau rusak karena terpapar. Tekstur permukaan karetnya mirip dengan sambungan kaca yang digiling dan tahan terhadap gerakan setelah diduduki. Septa Precision Seal ® kami diproduksi di bawah kondisi "Ruang Putih", dari satu lot bersertifikat untuk mendapatkan konsistensi absolut dalam semua ukuran.
Susunan enam septa Suba-seal berwarna merah, biru dan krem, menampilkan berbagai ukuran dan bentuk, tersebar pada latar belakang putih, dengan tonjolan untuk pegangan atau pemasangan.
Suba-seal septa
Kami menyediakan produk asli Suba-seal septa yang memberikan penutupan perputaran kualitas terbaik yang tersedia dengan sumbat bergerigi. Septa karet Suba-seal kami tersedia dalam berbagai dimensi, ideal untuk prosedur kimia yang peka terhadap udara dan kelembapan. Setelah ditusuk dengan jarum non-bor, karet menutup tusukan, melindungi isi bejana atau wadah dari atmosfer. Kami juga menyediakan septa karet silikon Suba-seal untuk aplikasi panas tinggi (hingga 200 ° C terus menerus) dengan ketahanan kimia yang lebih baik dibandingkan dengan karet alam dan dapat diautoklaf untuk penggunaan steril.
Septa karet alam (sumbat lengan) pada labu laboratorium.
Septa karet alam (sumbat selongsong)
Septa karet alam terbuat dari karet alam dengan kerapatan rendah yang dapat digunakan untuk menutup pelarut organik ringan dan larutan berair. Kami menawarkan septa karet alam dengan pilihan berbagai alternatif dimensi.
Septa dan aksesori lainnya
Kami menawarkan berbagai pilihan septa termasuk, septa penghenti lengan, septa bebas pigmen, septa bergerigi, dan tutup septa Precision Seal® & nbsp; untuk aplikasi yang sesuai.
Temukan GC Septa dan berbagai produk dan perkakas tangan khusus yang menyediakan segel bebas bocor untuk menjaga tekanan gas pembawa di dalam sistem dan untuk menangani penusukan berulang kali dengan jarum suntik selama penyuntikan sampel.
Jelajahi aksesori septa yang mencakup tempat sampah dispenser, pengikat Wrap-it - sangat baik untuk mengamankan septa karet ke botol dan sambungan labu, dan alat pemasangan pengikat Wrap-it yang tersedia dalam versi tugas berat dan versi hemat.