Produk Pop-Bio
Sistem Pencitraan Pop-Bio Vü untuk dokumentasi gel chemiluminescence dan fluorescence memberikan gambar yang menakjubkan pada resolusi tinggi. Beralih dari sistem berbasis kamera CCD tradisional ke teknologi terbaru untuk pencitraan gel dan blot. Cukup pilih ukuran baki untuk gel atau noda Anda, letakkan pada posisi yang ditandai, dan dorong baki. Vü segera beradaptasi dengan ukuran gel atau blot, dengan gambar dalam hitungan detik hingga menit.
- Sistem Pop-Bio Vü-C Chemiluminescence memberikan resolusi sangat tinggi untuk gambar Western blot yang luar biasa.
- Sistem Fluoresensi Pop-Bio Vü-F secara otomatis mendeteksi jenis sampel Anda, mengambil gambar menggunakan pencahayaan sinar UV, biru, atau putih untuk pencitraan yang mudah.