Membran & Kit Transfer
Immobilon® PVDF dan membran transfer nitroselulosa memberikan sensitivitas tinggi dan latar belakang rendah pada Western blotting dan aplikasi blotting lainnya. Disesuaikan untuk aplikasi spesifik, kimia pendeteksian, dan teknik blotting, membran Immobilon® ditawarkan dalam berbagai pilihan untuk hasil yang optimal, fleksibilitas, dan kenyamanan.
Kami menawarkan empat jenis membran Immobilon
®
PVDF serta membran nitroselulosa Immobilon
®
, masing-masing dioptimalkan untuk aplikasi blotting protein tertentu. Sandwich blotting yang menampilkan lembaran membran yang telah dipotong sebelumnya dan kertas filter blotting juga tersedia.
- Immobilon® membran NC terbuat dari nitroselulosa, menunjukkan latar belakang terendah karena penurunan pengikatan antibodi non-spesifik dengan kemampuan mengikat protein dan asam nukleat untuk berbagai aplikasi blotting.
- Membran Imobilon®-E (0,45 µm) adalah satu-satunya membran PVDF yang dapat dibasahi dalam penyangga berair, sehingga menghilangkan langkah pra-basah metanol. Membran ini sangat cocok untuk sebagian besar aplikasi Western blotting.
- Membran Immobilon®-P (0,45 µm) dioptimalkan untuk Western blotting dan menawarkan penanganan dan pewarnaan yang lebih baik daripada nitroselulosa. Semua membran Immobilon®-P PVDF memiliki ukuran pori 0,45 μm.
- Membran Immobilon®-PSQ (0,2 μm) sangat ideal untuk pengurutan protein dan imunobloting protein dengan berat molekul rendah. Ini memiliki kapasitas pengikatan protein yang lebih tinggi dan retensi yang lebih tinggi daripada membran 0,45 µm.
- Immobilon®-Bran FL (0,45 µm) dikembangkan untuk imunodeteksi berbasis fluoresensi. Membran ini memiliki fluoresensi latar belakang yang rendah pada berbagai panjang gelombang eksitasi dan emisi.
- Immobilon® gulungan SEKARANG (8,5 cm x 10 m) memberikan kenyamanan yang lebih baik daripada gulungan membran transfer standar. Dapatkan blot mini atau mid blot standar dengan sekali potong menggunakan tanda pengukuran pada tutup kemasan.
Produk
Immobilon ® Keluarga Membran Transfer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Membran | Immobilon® -NC | Immobilon® -E | Immobilon® -P | Immobilon® -FL | Immobilon® -PSQ | |||||
Kimia | Nitroselulosa dan MCE | PVDF | PVDF | |||||||
Ukuran Pori | 0.45 µm | 0.45 µm | 0.45 µm | 0.45 µm | 0.2 µm | |||||
Metode Deteksi | Chemiluminescence, Kolorimetri | Chemiluminescence, Kolorimetri | Chemiluminescence, Kolorimetri< | Kemiluminesensi, Kolorimetri, Fluoresensi (termasuk inframerah-dekat) | Chemiluminescence, Kolorimetri | |||||
Kapasitas Pengikatan | IgG Kambing | 237 µg/cm2 | 225-293 μg/cm2 | 294 μg/cm2 | 300 μg/cm2 | 448 μ g/cm2 | ||||
BSA | ||||||||||
BSA/b> | N/A | N/A | 215 μg/cm2 | 205 μg/cm2 | 340 μg/cm2 | 340 μg/cm | ||||
Insulin | N/A | N/A | 160 μg/cm2 | 155 μg/cm2 | 262 μg/cm2 | |||||
Aplikasi | Bercak Barat, Selatan, dan Utara, bercak titik | Bercak barat | Bercak barat, bercak titik | Western blots, dot blots | Western blots, dot blots | |||||
Ketahanan dan retensi protein yang tinggi dari membran Immobilon® PVDF menjadikannya pilihan yang lebih disukai untuk deteksi berurutan beberapa target melalui pengupasan antibodi dan reprobing. | ||||||||||
Kriteria Pemilihan Kriteria Pemilihan/b> | -Protein target dengan kelimpahan tinggi -Kisaran berat molekul yang luas
| -Protein target yang diekspresikan pada rentang dinamis yang luas -Kisaran berat molekul yang luas
| -Protein target diekspresikan pada rentang dinamis yang luas -Rentang lebar bobot molekul | -Protein target diekspresikan pada rentang dinamis yang luas -Rentang lebar bobot molekul /> | -Protein target <20 kDa -Very low abundance target protein •Low affinity antibody | |||||
Immobilon® & nbsp; Membran Nitroselulosa untuk Western Blotting
Membran nitroselulosa (NC) mengikat protein melalui interaksi hidrofobik.Membran nitroselulosa immobilon
®
:
- Mengikat protein dan asam nukleat & nbsp;
- Kompatibel dengan teknik Western blotting, Northern blotting, Southern blotting, dan dot blot & nbsp;;latar belakang yang dikaitkan dengan penurunan antibodi non-spesifik & pengikatan
- Tunjukkan & nbsp; sangat baik & nbsp; kapasitas pengikatan untuk protein dengan berat molekul rendah & nbsp;
- Dioptimalkan untuk deteksi chemiluminescent, kromogenik, dan fluorescent & nbsp;
Sumber Daya Terkait
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.