Polimer Khusus & Cerdas
Bahan polimer khusus dan pintar cocok untuk proses rekayasa dengan sifat mekanik yang luar biasa, seperti kekakuan, ketangguhan, kekuatan tarik, dan mulur rendah. Polimer ini ideal untuk aplikasi struktural seperti roda gigi, suku cadang mobil, penutup luar perangkat elektronik, dan komposit berkekuatan tinggi. Untuk itu, jelajahi termoset, termoplastik, dan filamen pencetakan 3D kami.
Polimer Termoset
Polimer termoset, atau termoset, dapat dikeraskan secara permanen dengan cara diawetkan dan dicetak menjadi bentuk akhir. Untuk aplikasi ini, kami menawarkan:
- Resin aromatik amida
- Polimer Bisphenol A dan resin prapolimer epoksi
- Kopolimer formaldehida dan epoksi
- Resin yang dapat disembuhkan dengan foto
Products
Polimer Termoplastik
Polimer termoplastik memiliki sifat unik lainnya, seperti kemampuan proses termal yang memungkinkannya dibentuk ulang pada suhu tinggi. Mereka umumnya digunakan untuk pencetakan injeksi dan ekstrusi. Polimer termoplastik juga digunakan untuk memperkuat material komposit anisotropik yang berfungsi sebagai otot buatan, atau aktuator, yang berkontraksi, mengembang, atau berputar secara reversibel melalui rangsangan eksternal. Contohnya antara lain:
- Prekursor poliuretan dan uretan
- Lilin dan minyak
- Resin termoplastik poli (fenilena oksida)
- Polisulfon
Filamen Polimer Pencetakan 3D
Kami menyediakan berbagai pilihan filamen polimer pencetakan 3D untuk mengakomodasi aplikasi manufaktur aditif Anda. Dibuat untuk semua jenis teknologi pencetakan 3D, polimer kami memungkinkan pencetakan cepat, penyumbatan nosel minimal, dan lengkungan rendah untuk desain, pembuatan prototipe, dan pembuatan produk akhir Anda yang cepat.
Sumber Daya Terkait
- 3D Printing of Carbon Fiber-Reinforced Composites
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
- Brochure: Three-dimensional Science – Printing the Future in Multiple Dimensions
Multi-dimensional printing technologies and printing materials.