Bahan Nanomaterial Karbon
Material nano karbon adalah keluarga luas dari atom karbon, yang terdiri dari fullerenes 0 dimensi dan titik-titik kuantum, tabung nano karbon (CNT) 1 dimensi, graphene 2 dimensi, serta nanodiamonds dan nanohorns 3 dimensi. Material nano karbon digunakan dalam berbagai aplikasi karena sifat fisik dan kimianya yang unik. Jelajahi portofolio komprehensif nanomaterial karbon inovatif kami untuk memberdayakan terobosan ilmiah Anda.
Products
Sumber Daya Terkait
- Nanomaterials Tutorial
Nanotechnology's birth traced to Feynman's 1959 speech; manipulation at smaller scales led to nanotech.
- Fullerenes for Bioscience & Photovoltaic Applications
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
- Electronic and Biomedical Applications of High-Purity Single-Walled Nanotubes (SWNTs)
We presents an article concerning the applications of high-purity single-walled nanotubes in electronic and biomedical fields.
- Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method: Properties & Applications
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
- Graphene Quantum Dots: Properties, Synthesis & Applications
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
- Single-Walled Carbon Nanohorn Properties & Applications
Single-walled carbon nanohorns(SWCNHs) - Find manufacturing, material properties, and applications of carbon nanohorns.
- Fluorescent Nanodiamonds for Bioimaging
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
- Carbon Nanofiber Applications & Properties
Pyrograf®-III vapor-grown carbon nanofibers are within the class of materials termed multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and are produced by the floating catalyst method.
Fullerenes
Fullerenes juga disebut Buckyballs. Kami menawarkan berbagai macam fullerene dari C60 hingga C70, C76, C78, dan C84, baik dalam bentuk murni maupun dengan gugus fungsi yang membantu dalam penyebaran dan pemrosesannya, fullerene dapat digunakan dalam komposit ringan, pendukung katalis, biosains, dan aplikasi energi alternatif. Skalabilitas produk fullerene kami memungkinkan Anda untuk dengan mudah mewujudkan ide produk Anda menjadi kenyataan.
Carbon Nanotubes
Tabung nano karbon dapat diklasifikasikan menurut jumlah dinding konsentrisnya sebagai tabung nano berdinding tunggal (SWCNT), tabung nano berdinding ganda (DWCNT), atau tabung nano berdinding banyak (MWCNT). Diameter dan sudut heliks tabung nano karbon berdinding tunggal (SWCNT) memiliki efek dramatis pada sifat elektroniknya, menyebabkan beberapa tabung nano berperilaku sebagai konduktor logam dan yang lainnya sebagai semikonduktor celah pita langsung. SWCNT khusus kiralitas kami optimal untuk fabrikasi elektronik berkinerja tinggi berdasarkan transistor efek medan. Susunan tabung nano karbon berdinding banyak (MWCNT) kami yang dapat ditarik memfasilitasi pemrosesan MWCNT murni yang mudah menjadi bentuk makroskopis yang berguna, seperti film dan serat, tanpa perlu perawatan pasca-perawatan yang merusak yang biasanya merusak struktur dan properti CNT murni atau mengganggu kinerjanya pada aplikasi akhir. Karena rasio aspek CNT yang tinggi, konduktivitas listrik, konduktivitas termal yang luar biasa, dan sifat mekanik yang kuat, mereka mendukung aplikasi canggih dalam layar konduksi transparan yang fleksibel, bioelektronika, otot buatan, serat elektronik, dan tekstil pintar.
Graphene
Graphene adalah salah satu material nano karbon yang paling menjanjikan. Graphene memiliki struktur lapisan tunggal yang sangat tipis secara atomik, luas permukaan yang tinggi, dan sifat mekanik dan elektrokimia yang kuat. Graphene telah menjadi fokus penelitian untuk elektronik, energi, komposit ringan, dan aplikasi biomedis. Para peneliti telah menunjukkan bahwa dua lapisan graphene yang ditempatkan di atas satu sama lain dapat menghantarkan elektron tanpa hambatan jika diputar pada "sudut ajaib" yang efektif, atau menjadi isolator sepenuhnya, untuk mengubah properti perangkat secara luar biasa. Koleksi bahan berbasis graphene, graphene nanoribbon, dan graphene oksida kami tersedia dalam berbagai bentuk, untuk memungkinkan penggabungan yang mudah ke dalam semua aplikasi Anda.
Nanodiamonds
Berlian nano neon kami merupakan alat bioimaging yang sangat stabil dengan toksisitas rendah, kompatibilitas biologis yang tinggi, dan kemampuan foto yang tak terbatas. Tidak adanya photoblinking, masa pakai fluoresensi yang panjang (>10 ns), dan kemudahan biofungsionalisasi membantu Anda mencapai kesuksesan dalam upaya penelitian Anda.
Titik-Kuantum Berbasis-Karbon
Temukan titik-titik kuantum karbon tidak beracun dan titik-titik kuantum graphene dengan kelarutan yang baik, pendaran cahaya yang stabil, dan pencangkokan permukaan yang lebih baik, sehingga menjadikannya kandidat yang menjanjikan untuk menggantikan titik-titik kuantum anorganik.
Other-Carbon-Nanomaterials
Kami juga menawarkan material nano karbon lainnya seperti karbon & nbsp; nanohorns & nbsp; (CNH) dan serat nano karbon (CNF).CNH kami yang luar biasa menawarkan luas permukaan yang tinggi, konduktivitas listrik dan termal yang tinggi, serta kemampuan proses solusi yang baik, dikombinasikan dengan kemampuan produksi skala besar. CNH adalah pilihan yang layak untuk katalis, penyimpanan gas, penyimpanan energi, pengiriman obat, dan fototerapi. CNF kami tidak terputus-putus, sangat grafis, sangat kompatibel dengan sebagian besar teknik pemrosesan polimer, dan dapat didispersikan dalam mode isotropik atau anisotropik. Mereka adalah bahan yang hemat biaya dengan sifat mekanik yang sangat baik, konduktivitas listrik yang tinggi, dan konduktivitas termal yang tinggi, yang dapat diberikan pada berbagai macam matriks termasuk termoplastik, termoset, elastomer, keramik, dan logam. CNF juga memiliki kondisi permukaan yang unik, yang memfasilitasi fungsionalisasi dan teknik modifikasi permukaan lainnya untuk menyesuaikan/merekayasa serat nano dengan aplikasi.