Oligos DNA Khusus & Probe qPCR
Simak untuk mengetahui cara memesan produk Oligo secara online.
Oligonukleotida membentuk fondasi penelitian ilmu kehidupan modern, mulai dari studi genomik dasar hingga diagnosis penyakit dan terapi. Selain penggunaannya sebagai primer standar atau throughput tinggi dalam PCR, oligo nukleotida digunakan sebagai probe, dalam microarray, dalam pengikatan, dalam uji Imunostimulan, dalam Sanger Sequencing & NGS (non-adapter), analisis antisense, dan penentuan struktur kristalografi sinar-X.
Sebagai pemasok untuk industri ilmu hayati global untuk produk oligo DNA yang dirancang khusus dan yang telah dirancang sebelumnya dengan pengalaman lebih dari 35 tahun, kami memiliki teknologi mutakhir, harga yang kompetitif, dan investasi berkelanjutan dalam operasi di seluruh dunia. Kami unggul dalam konstruksi yang sulit dengan kualitas dan kinerja yang terjamin karena pemahaman kami yang komprehensif tentang bioinformatika, berbagai kimia sintesis, dan platform rekayasa internal yang eksklusif. Kami melakukan pemeriksaan kualitas secara teratur menggunakan MALDI-TOF dan Electrospray Ionization (ESI) Mass Spec dan OD dengan spektroskopi UV dan mempertahankan sistem manajemen mutu (QMS) yang kuat.
Putar videonya
untuk mempelajari cara memesan produk Oligo secara online
Putar videonya
Putar videonya
untuk mempelajari cara memesan produk Oligo secara online.
KUSTOMASI STANDAR & OLIGO DNA YANG DITENTUKAN SEBELUMNYA DAN SPESIFIKASI PROBES QPCR
Oligos dalam Pelat untuk Aplikasi High-Throughput (HTP)
Apakah aplikasi Anda memerlukan sedikit atau lebih dari 100.000 oligos, kami dapat menyediakan format yang paling sesuai dengan aplikasi, otomatisasi, dan sistem LIMS Anda. Pakar oligo kami dapat merekomendasikan pelat yang tepat untuk sistem Anda
Kami mengkhususkan diri dalam sistem penanganan cairan untuk menormalkan konsentrasi oligonukleotida dalam kisaran yang sempit. Investasi kami dalam otomatisasi memungkinkan pengiriman cepat produk yang ditentukan pelanggan, tidak peduli seberapa rumitnya. Studi validasi pengiriman dilakukan pada semua kombinasi pelat dan segel.
iScale Oligos™ DNA
iScale Oligos sangat cocok untuk proyek-proyek in vivo, throughput tinggi, dan diagnostik yang membutuhkan jumlah miligram dan gram Oligos DNA Kustom. Oligos DNA yang diproduksi di laboratorium mutakhir ini memiliki kemurnian dan presisi yang tinggi, didukung oleh Sistem Manajemen Mutu (QMS) yang kuat dan dokumentasi yang lengkap.
Oligos Pengurutan Generasi Berikutnya Khusus (NGSO)
Sekuens adaptor universal dan indeks khusus diperlukan untuk platform pengurutan utama. Oligos Pengurutan Generasi Berikutnya (NGSO) khusus kami diproduksi dalam kondisi yang ketat untuk memastikan kemurnian yang sesuai dan kontaminasi silang yang rendah untuk memenuhi kebutuhan penelitian, komersial, dan diagnostik molekuler.
Primer yang Telah Dirancang Sebelumnya & qPemeriksaan PCR
KiCqStart® Primer, Susunan Gen, dan Uji Probe
Kami menawarkan rangkaian primer yang telah dirancang sebelumnya dan uji probe untuk analisis ekspresi gen. KiCqStart® Primer adalah SYBR® Green I Primer yang telah dirancang sebelumnya untuk RT-qPCR dua langkah dan satu langkah. Untuk mematuhi MIQE, mereka telah dikembangkan dengan menggunakan alat bioinformatika yang canggih dan divalidasi in silico untuk menghindari amplifikasi yang tidak tepat sasaran. Tersedia untuk berbagai spesies dan famili gen, primer PCR khusus, pasangan primer, dan pengujian dapat dengan mudah dicari dan dipesan secara online.
Probe qPCR waktu nyata
Kami menawarkan banyak pilihan bahan kimia probe untuk kebutuhan RT-qPCR Anda. Portofolio probe kami yang komprehensif mencakup Probe Berlabel Ganda, Molecular Beacon, LightCycler® Probe, dan Probe yang Mengandung Asam Nukleat dan/atau MGB: EDQ. Probe kami disediakan dalam format yang menyederhanakan perencanaan eksperimental Anda.
Desain Pengujian PCR Real-time
Layanan Desain Primer dan Probe OligoArchitect ™
Kami dengan bangga menawarkan layanan OligoArchitect ™ untuk semua kebutuhan desain primer dan probe Anda. OligoArchitect™ mencakup alat desain online gratis kami dan layanan konsultasi kami yang unik.
Jelajahi & nbsp;Tools Online Oligos dan qPCR Probe Online.
Sumber Daya Terkait
- Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
- Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools
Learn more about the tools we offer for oligo and qpcr probe design, including OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions and OligoEvaluator™: Oligonucleotide Sequence Calculator.
- Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
- Pesanan Selimut Oligo Khusus
Sistem pelacakan Pesanan Pembelian Selimut Oligo Blanket khusus menyederhanakan manajemen pengeluaran untuk pelanggan.
- Program Pembayaran RapidRED™
Program pembayaran memungkinkan Anda untuk meminimalkan dokumen dan menyederhanakan proses pemesanan online Anda dengan hanya satu transaksi pembelian untuk menyiapkan dan menyetor dana ke akun pembayaran Anda.