Resin Kromatografi Fase Terbalik / Fase Normal
Penyerap dan gel kromatografi silika gel kami menawarkan berbagai pilihan tergantung pada kebutuhan pemisahan Anda: apakah Anda memerlukan reproduktifitas yang sangat baik dan resolusi optimal, atau bahan yang lebih ekonomis dan serbaguna, produk fase normal dan fase terbalik kami mencakup produk silika gel untuk semua skala produksi.
Products
Sumber Daya Terkait
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
- Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
- Datasheet: LiChroprep® Sorbent
Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
Penyerap kromatografi fase terbalik
PharmPrep® digunakan untuk pemolesan peptida kecil yang efisien seperti insulin dan API lainnya, termasuk antibiotik dan hormon. Bahan penyerap ini juga tersedia dalam kolom baja tahan karat yang telah dikemas sebelumnya.LiChroprep® RP bahan penyerap menyediakan pemisahan proses pemurnian peptida yang cepat, efektif, dan dapat direproduksi.
Bahan penyerap kromatografi fase-normal
Sorben PharmPrep® P SiLiChroprep® Si kami sangat cocok untuk pemolesan API biofarmasi dan farmasi yang hemat biaya dan andal.
Gel silika terstandarisasi
Gel silika terstandarisasi kami banyak digunakan untuk memurnikan senyawa bernilai tinggi dalam jumlah ton. Gel silika ini diproduksi untuk proses adsorpsi dan kromatografi dan tersedia dalam berbagai ukuran partikel, dan ukuran kemasan dari 500 g hingga 400 kg.
Silica Gel 60 adalah matriks gel silika berbentuk tidak beraturan yang ideal untuk proses adsorpsi sederhana dan kromatografi fase normal.
Bahan penyerap multifungsi
Aluminium oksida, tersedia dengan diameter pori 6 mm, 9 mm, dan 15 mm, merupakan bahan penyerap serbaguna untuk kromatografi preparatif. Aluminium oksida menunjukkan stabilitas pH yang lebih tinggi daripada silika gel, terutama dalam kisaran basa.
Standar Aluminium Oksida 90 adalah bahan penyerap dengan polaritas sedang dan sering digunakan saat sifat pertukaran kation dari alumina basa diperlukan. Ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk karbon aktif.
Florisil® silikat adalah gel magnesium silikat yang polar dan sangat selektif, sangat cocok untuk pemisahan steroid, alkaloid, dan antibiotik.