Merck
Pengembangan Analitik dan Karakterisasi untuk Vaksin dan Terapi Berbasis mRNA
Dengan keefektifan yang telah terbukti sebagai vaksin untuk SARS-CoV-2, mRNA telah menunjukkan keserbagunaannya serta potensi untuk segera dipasarkan. mRNA mungkin tidak hanya terbatas pada vaksin profilaksis, tetapi juga memiliki masa depan yang menjanjikan sebagai vaksin terapeutik untuk kanker dan sebagai terapi di berbagai bidang penyakit.
Mengingat karakteristik unik dari kompleks mRNA/LNP, diperlukan keahlian baru dan serangkaian kemampuan analitis inovatif untuk memastikan produk obat mRNA yang cepat, efektif, dan sesuai dengan regulasi.
Paket uji kami serta kemampuan pengembangan dan validasi uji yang sesuai dengan fase memberikan pengetahuan produk dan proses yang Anda butuhkan untuk mengembangkan Profil Produk Target Kualitas (QTPP) dan mengidentifikasi Atribut Kualitas Kritis (CQA) guna membuka potensi terobosan terapi mRNA Anda.
Anda akan memperoleh manfaat dari pemahaman kuantitatif dan komprehensif mengenai aset mRNA Anda untuk meminimalkan risiko dalam proses persetujuan regulasi melalui layanan pengujian terbaik di kelasnya, platform bioinformatika terkemuka, serta keahlian regulasi dan teknis yang mumpuni. 
UJI YANG MEMINIMALKAN RISIKO DALAM PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI mRNA
Untuk membantu Anda mengurangi risiko dan mempercepat pengembangan produk serta proses vaksin atau terapi mRNA Anda, kami menawarkan beragam paket uji untuk berbagai tahap pengembangan dan titik pengendalian proses. Selain itu, kemampuan kami dalam pengembangan analitik dan layanan pengujian stabilitas memungkinkan kami menjadi mitra Anda dalam perjalanan pengembangan produk dan proses tersebut. 
Susunan melingkar dari untaian DNA yang saling terjalin dalam warna-warna cerah di atas latar belakang berwarna peach lembut.
Pengujian Analitis DNA Plasmid – Templat untuk Transkripsi mRNA
  • Verifikasi urutan dengan NGS
  • Konsentrasi dan kemurnian dengan spektrofotometri UV
  • Kemurnian melalui homogenitas plasmid menggunakan CE-LIF
  • Protein E. coli sisa dengan BCA atau ELISA
  • DNA E. coli sisa dengan qPCR
  • Sisa RNA E. coli dengan qPCR
  • Pengujian sesuai standar farmakope
Untaian DNA berwarna biru yang digambarkan secara stilistik dengan bentuk yang halus dan bergelombang, dengan latar belakang berwarna hijau muda.
Bahan Obat – Pengujian Analitik Molekul mRNA
  • Kandungan RNA berdasarkan absorbansi
  • Konfirmasi identitas urutan mRNA dengan NGS
  • Efisiensi penutupan (capping) dengan RP-LC/MS
  • Karakteristik ekor Poly A dengan RP-LC/MS atau CE
  • Kemurnian mRNA dengan HPLC
  • Kontaminan dsRNA berdasarkan ELISA
  • Uji potensi berbasis sel
  • Sisa templat DNA plasmid dengan qPCR
  • Enzim dan protein sisa
  • Pengujian sesuai standar farmakope
Ilustrasi terperinci dan penuh warna dari partikel virus yang memiliki tonjolan-tonjolan dan berbentuk bulat, dengan latar belakang biru tua.
Pengujian Analitis DNA Plasmid – Templat untuk Transkripsi mRNA
  • Verifikasi urutan dengan NGS
  • Konsentrasi dan kemurnian dengan spektrofotometri UV
  • Kemurnian melalui homogenitas plasmid menggunakan CE-LIF
  • Protein E. coli sisa dengan BCA atau ELISA
  • DNA E. coli sisa dengan qPCR
  • Sisa RNA E. coli dengan qPCR
  • Pengujian sesuai standar farmakope
Hubungi Seorang Ahli
Terima kasih atas minat Anda. Ceritakan kepada kami tentang proyek Anda, dan kami akan menghubungkan Anda dengan salah satu ahli kami.