Merck
BerandaLayananPerangkat lunak dan platform digitalMQuant® StripScan – Jangan Menebak; Ukurlah
MQuant® StripScan – Jangan Menebak; Ukurlah
Aplikasi seluler MQuant® StripScan dapat membaca hasil strip uji MQuant® hanya dalam hitungan detik. Manfaatkan aplikasi ini untuk pengendalian proses dalam produksi makanan dan minuman, pengendalian desinfeksi, atau pengujian lingkungan, untuk parameter-parameter berikut:
  • Uji pH
  • Uji asam askorbat
  • Pengujian amonium
  • Pengujian nitrat
  • Pengujian nitrit
  • Uji asam perasetat
  • Uji peroksida
  • Uji sulfat
  • Pengujian sulfit
  • Kekerasan total
Strip tes MQuant® kami memungkinkan deteksi semi-kuantitatif terhadap berbagai parameter. Jika digunakan bersama aplikasi, alat ini memberikan ketepatan digital saat membaca hasil tes Anda.
Fitur:
  • Pembacaan hasil yang cepat, akurat, dan dapat diulang - Anda dapat mempercayai hasil digital Anda
  • Pengelolaan data yang mudah, jejak audit, serta berbagi dokumentasi dan hasil
    • Referensi warna universal kini disertakan sebagai nilai tambah untuk semua strip tes yang kompatibel tanpa biaya tambahan
    • Aplikasi MQuant® StripScan gratis tersedia di toko aplikasi Android dan Apple – unduh SEKARANG!
Bagaimana cara mengukur parameter menggunakan aplikasi ini?
Lakukan Pengujian Menggunakan Aplikasi
Logo Aplikasi MQuant® StripScan untuk pembacaan cepat dan akurat berbagai parameter uji kimia
Unduh Aplikasi MQuant® StripScan GRATIS
Aplikasi MQuant® StripScan didukung pada perangkat seluler (ponsel pintar dan tablet) yang menjalankan iOS 15 dan Android OS 12 atau versi yang lebih baru. Buat profil Anda di dalam aplikasi agar hasil tes Anda terdokumentasi dan data Anda tersimpan.
Untuk mengunduh, cari “MQuant® StripScan” di Google Play Store atau Apple App Store, atau pindai kode QR dari Kartu MQuant® yang disertakan bersama Tes MQuant® Anda.
Unduh aplikasi seluler gratis untuk pembacaan strip tes sekarang
Sebuah buah jeruk dan sebuah gelas ukur yang berisi sampel cairan dari buah tersebut, yang akan diuji kadar asam askorbatnya menggunakan Strip Uji Asam Askorbat MQuant®, bersama dengan Kartu Referensi Warna MQuant® dan kemasan strip uji tersebut
Buka aplikasi MQuant® StripScan di perangkat seluler Anda, lalu siapkan strip uji MQuant® dan Kartu MQuant® yang disertakan dalam kemasan produk untuk pengujian.
Aplikasi MQuant® StripScan memungkinkan pembacaan yang mudah terhadap 10 parameter kimia; lihat PRODUK TERKAIT di bawah ini. 
Ahli kimia mencelupkan strip uji MQuant® ke dalam cairan yang terdapat di dalam gelas kimia kecil untuk menguji suatu parameter kimia
Celupkan strip tes ke dalam sampel yang telah Anda siapkan selama sekitar 2 detik. Kibaskan kelebihan cairan dari strip tersebut, lalu keringkan bagian belakangnya menggunakan tisu kertas.
Seorang pengguna memilih parameter kimia di aplikasi MQuant® StripScan, yang diuji menggunakan MQuant® Test Strip, agar hasilnya dapat dibaca oleh aplikasi yang terpasang di ponsel pintar
Pilih parameter pengujian yang sesuai di aplikasi dan ikuti waktu tunggu yang ditunjukkan oleh jam hitung mundur.
Seorang pengguna yang menempatkan Strip Uji MQuant® yang telah dicelupkan dengan benar pada kartu referensi warna sebelum dibaca oleh Aplikasi MQuant® StripScan pada perangkat
Selama hitungan mundur, letakkan strip uji yang telah dicelupkan tepat di tengah area abu-abu pada Kartu MQuant®.
Seorang pengguna membaca hasil pengujian parameter kimia dengan memindai MQuant® Test Strip yang telah dicelupkan menggunakan aplikasi MQuant® StripScan di ponsel pintar
Sebelum hitung mundur berakhir, letakkan ponsel pintar di atas Kartu MQuant® dan sejajarkan tanda-tanda pada kartu dan layar.
Pembacaan akan dimulai secara otomatis.
Seorang pengguna melihat sekilas hasil pengujian parameter kimia melalui aplikasi MQuant® StripScan yang terpasang di ponsel pintar
Lihat hasil tes langsung dari layar aplikasi. Semua hasil tes disimpan di profil Anda. 
Gambar tersebut memperlihatkan kotak kemasan MQuant® Test Strips, kartu referensi universal, serta dua perangkat yang menampilkan aplikasi MQuant® StripScan yang sedang berjalan
Masuk ke Portal Web MQuant® di https://www.mquant-stripscan.com/login. Di sini, Anda dapat mengelola profil pengguna Anda, melihat dan menganalisis hasil, serta berbagi data pengujian dengan anggota tim atau langsung ke sistem LIMS.
Sumber Daya Teknis Terkait
Produk Terkait
Maaf, telah terjadi kesalahan yang tidak terduga
Response not successful: Received status code 500