Strip Tes, Kertas & Pembaca
Strip uji adalah alat analisis sederhana, efektif, dan berbiaya rendah yang digunakan untuk mendeteksi analit secara cepat di lapangan atau di tempat. Strip uji yang dilapisi dengan bahan kimia yang bereaksi dengan analit dapat dicelupkan ke dalam larutan sampel atau sampel dimasukkan ke dalam strip uji. Penggunaan strip uji untuk deteksi dalam proses menguntungkan karena kemudahan penggunaan dan spesifisitas tinggi yang ditawarkan. Hasil strip uji dapat didasarkan pada pengamatan visual atau analisis kuantitatif menggunakan pembaca digital.
Products
Sumber Daya Terkait
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- Brochure: RQflex® 20 Reflectometer - For Rapid and Precise In-process Monitoring and Rapid QC Analysis
The Reflectoquant® system consists of test strips and reflectometers. This mobile laboratory gives you all the tools you need for high quality analyses for a wide spectrum of sample materials from food, water, and industrial to environmental samples.
- Brochure: Soil Testing for Cannabis Growers: Applications
As a leading supplier to the global Life Science industry, we understand the analytical and regulatory challenges involved in cultivation, processing, extraction, and quality control of the cannabis products. We offer expertise and a range of products and services to support your cannabis testing workflow.
- Application Note: Reflectometry – Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honey
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative.
- Application Note: Nitrate in Soil with MQuant® StripScan App
The following application note describes the determination of the nitrate concentrations in soil samples using the MQuant® Nitrate test strips in combination with the MQuant® StripScan App.
- MQuant® StripScan Webportal
- White Paper: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This white paper examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
Webinar Terkait
Dapatkan hasil tes yang akurat dengan instrumen genggam atau ponsel cerdas Anda.
Pengendalian desinfeksi di dalam fasilitas produksi, terutama dalam industri makanan dan minuman, sangat penting untuk memastikan keamanan produk dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan.
Strip Uji dalam Aplikasi Makanan dan Minuman
Pilihan strip uji kami untuk aplikasi makanan dan minuman meliputi strip uji MQuant® dan Reflectoquant® untuk pembacaan visual atau instrumental. Alat ini dapat dengan mudah digunakan di mana saja dan secara signifikan dapat mengurangi waktu dan biaya analisis laboratorium. Strip tes MQuant® digunakan untuk skrining semikuantitatif glukosa, laktoperoksidase dalam susu pasteurisasi, dan deteksi asam askorbat dan asam laktat dalam buah-buahan, antara lain. Strip uji Reflectoquant® digunakan dalam kombinasi dengan reflektor RQflex® 20 untuk pengukuran kuantitatif yang mudah dan akurat dari berbagai zat dalam produksi makanan dan minuman serta pengujian air. Strip uji Reflectoquant® tersedia untuk menentukan, misalnya, kandungan hidroksimetilfurfural (HMF) dalam madu dan jus buah, kandungan gula total dalam kentang, dan kandungan nitrat dalam sayuran.
MQuant® Test Strips untuk Pengujian Semikuantitatif
MQuant® strip uji menawarkan deteksi semikuantitatif lebih dari 30 ion, senyawa organik, dan anorganik yang berbeda dalam kisaran konsentrasi mg / L hingga g / L. Strip uji MQuant ® menampilkan sejumlah kecil reagen pada bantalan penyerap yang dipasang pada film polietilen tereftalat (PET). Selain aplikasi dalam makanan dan minuman yang disebutkan di atas, strip uji MQuant® dapat digunakan untuk berbagai pengukuran semikuantitatif, termasuk:
- Kandungan kalium dalam air minum, air mineral, air industri, air limbah, sampel tanah, anggur, bir, dan jus buah
- Arsenik dalam air, ekstrak tanah, produk farmasi, spesimen biologis yang telah disiapkan, dan makanan cair
- Nitrit dalam ketel dan air pendingin
- Timah dan senyawa timah dalam rendaman elektroplating, zat pereduksi, penstabil, katalisator, disinfektan, fungisida, dan mordan yang digunakan dalam industri tekstil
Strip Uji dan Pembaca Reflectoquant® untuk Pengujian Kuantitatif
Rangkaian Reflectoquant® kami meliputi strip uji Reflectoquant® dan instrumen RQflex® 20 untuk analisis sampel langsung di tempat dalam produksi makanan dan minuman serta pengujian air. Strip uji Reflectoquant® diberi kode batang dengan kalibrasi khusus batch untuk memberikan hasil kuantitatif yang andal dalam hitungan menit. Selain aplikasi dalam makanan dan minuman yang disebutkan di atas, strip uji Reflectoquant ® dapat digunakan untuk berbagai pengukuran kuantitatif, termasuk:
- Asam malat dalam anggur
- Formaldehida dalam produk ikan
- Kalsium dalam keju
- Asam peroksida dan asam perasetat dalam kontrol desinfeksi
Aplikasi StripScan MQuant® untuk Pembacaan Digital Strip Uji MQuant®
Aplikasi StripScan Aplikasi StripScan MQuant
memungkinkan pembacaan hasil nitrat dan pH yang mudah dalam hitungan detik. Aplikasi ini menyediakan analisis hasil, manajemen, dan pembagian data yang mudah serta visualisasi yang efisien untuk interpretasi data yang mudah dan transparan.