Merck
AABH30370B5C
AA BLOCKS, INC.
Astragaloside III
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
784.98
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-((2S,3R,4S,5R)-2-((1R,2S,3aS,3bS,5S,5aR,7S,91R,101S,12aR)-2,5-dihydroxy-1-((2R,5S)-5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methyltetrahydrofuran-2-yl)-3a,6,6,12a-tetramethylhexadecahydrocyclopenta[a]cyclopropa[e]phenanthren-7-yloxy)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Inchi Code
1S/C41H68O14/c1-35(2)24(53-34-30(26(46)21(45)17-51-34)54-33-29(49)28(48)27(47)22(16-42)52-33)9-11-41-18-40(41)13-12-37(5)32(39(7)10-8-25(55-39)36(3,4)50)20(44)15-38(37,6)23(40)14-19(43)31(35)41/h19-34,42-50H,8-18H2,1-7H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34-,37+,38-,39+,40-,41+/m0/s1
InChI
FVFSMBDVZVUETN-BQAOMNQWSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/84687-42-3
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=84687-42-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica