Merck
AABH93DE1A3C
AA BLOCKS, INC.
2-(Oxan-4-yl)pyridine
Sinonimo/i:
2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H13O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-6-11-10(3-1)9-4-7-12-8-5-9/h1-3,6,9H,4-5,7-8H2
Inchi Key
BVBHDYYQFLIXRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica