Vai a
AABH93DE453E
AA BLOCKS, INC.
Hydroxypyruvic acid
Sinonimo/i:
(2E)-2,3-dihydroxy-2-propenoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C3H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C3H4O4/c4-1-2(5)3(6)7/h4H,1H2,(H,6,7)
Inchi Key
HHDDCCUIIUWNGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)