Vai a
AABH97CD7B60
AA BLOCKS, INC.
rac N,O-Didesmethyl Venlafaxine
Sinonimo/i:
4-[1-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H23O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.35
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3
Inchi Key
MMSWXJSQCAEDLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
100%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)