Merck
AABH97CE8B9C
AA BLOCKS, INC.
1-benzoylpiperidine-4-carbohydrazide
Sinonimo/i:
1-benzoylpiperidine-4-carbohydrazide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.3
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H17N3O2/c14-15-12(17)10-6-8-16(9-7-10)13(18)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9,14H2,(H,15,17)
Inchi Key
QQOCLRWDVTVYLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
2-8C
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=521289-77-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica