Merck
AABH97D252CC
AA BLOCKS, INC.
3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)thiourea
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.45
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N'-(4-methoxyphenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C18H22N2O3S/c1-21-15-7-5-14(6-8-15)20-18(24)19-11-10-13-4-9-16(22-2)17(12-13)23-3/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3,(H2,19,20,24)
InChI
DXUULMXZDAHASI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/38508-01-9
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=38508-01-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica