Merck
AABH99A4C81C
AA BLOCKS, INC.
(3-octylthiophen-2-yl)magnesium bromide, 0.50 M in 2-MeTHF
Sinonimo/i:
bromo(3-octyl-2-thienyl)magnesium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H19Br1S1Mg1
Peso molecolare:
299.56
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H19S.BrH.Mg/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12;;/h9-10H,2-8H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
HCSUUCZHMATMLJ-UHFFFAOYSA-M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica