Merck
AABH99A4F97C
AA BLOCKS, INC.
1-ethenyl-4-methoxynaphthalene
Sinonimo/i:
1-methoxy-4-vinylnaphthalene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H12O/c1-3-10-8-9-13(14-2)12-7-5-4-6-11(10)12/h3-9H,1H2,2H3
Inchi Key
UDBOTPBQDGDMHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Storage temp.
2-8C
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=54447-91-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica