Merck
AABH9A95D80C
AA BLOCKS, INC.
Benzo[d]thiazol-2-ylmethyl cinnamate
Sinonimo/i:
1,3-benzothiazol-2-ylmethyl (2E)-3-phenyl-2-propenoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H13O2N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.36
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C17H13NO2S/c19-17(11-10-13-6-2-1-3-7-13)20-12-16-18-14-8-4-5-9-15(14)21-16/h1-11H,12H2/b11-10+
Inchi Key
QTGSIECPXQDTFE-ZHACJKMWSA-N
Purity
95%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica