Vai a
391069
Trichlorocyclohexylsilane
98%
Sinonimo/i:
Cyclohexyltrichlorosilane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11Cl3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.60
EC Number:
202-639-2
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2935257
MDL number:
Assay:
98%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
98%
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
SIPHWXREAZVVNS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)