Vai a
401129
Cadmium tungstate
powder, −325 mesh
Sinonimo/i:
CWO, Cadmium tungsten oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CdWO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.25
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Nome del prodotto
Cadmium tungstate, −325 mesh
form
powder
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: inorganic catalyst
particle size
−325 mesh
SMILES string
[Cd++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.4O.W/q+2;;;2*-1;
InChI key
OUMLAYUZCYYIOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for:
  • Preparation of CdWO4 polymorphs to study electronic structures and photocatalytic activities
  • Scintillating bolometers for double beta decay search
  • Studies of laser photochemical ablation
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Parola di avvertenza
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7790-85-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)