Vai a
521663
2,5-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
F2C6H3CH2ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.41
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
concentration
0.5 M in THF
density
0.993 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(F)c(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VZULWCCPBONIMY-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Parola di avvertenza
Danger
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
109-99-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)