Vai a
525928
Quinaldoyl chloride
97%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
179,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
mp
96-98 °C (dec.) (lit.)
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H
InChI key
WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
General description
Quinaldoyl chloride is a quinaldine derivative.
Application
Quinaldoyl chloride may be used to synthesize 5-chloro-2-(2-quinolinecarboxy)acetophenone and benzoin quinaldate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
44178PHR2672
1-Phenyldodecane analytical standard
Supelco
44178
1-Phenyldodecane
Methyldopa Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2672
Methyldopa
description
97%
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
97%
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
96-98 °C (dec.) (lit.)
mp
3 °C (lit.)
mp
≥300 °C
functional group
acyl chloride
functional group
-
functional group
-
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)