Vai a
640468
4′-(4-Bromophenyl)acetophenone
97%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,40 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-236-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
89,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
129-133 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO/c1-10(16)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-14(15)9-7-13/h2-9H,1H3
InChI key
UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
396583CDS014248
description
97%
description
97%
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
solid
mp
129-133 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
-
functional group
ketone, bromo
functional group
thioether, ketone
functional group
-
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)