Vai a
709727
3-(Trimethylsilyl)ethynylbenzaldehyde
95%
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
59,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
95%
Form:
liquid
Accedi per visualizzare i prezzi
59,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.547
density
0.962 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9-10H,1-3H3
InChI key
UPZYBRHQVJTPBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)