Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 67,60 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 168,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3KO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-202-7
Beilstein/REAXYS Number:
3914899
MDL number:
Assay:
≥98.0% (dry substance, T)
Form:
crystals
67,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98.0% (dry substance, T)
form
crystals
loss
<10% loss on drying
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[K+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.K/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XWIJIXWOZCRYEL-UHFFFAOYSA-M
General description
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate is an anionic chromophore often used in the fabrication of Ni, PPy-NTS and PPy-PTS electrodes to enhance the hydrogen evolution reaction.
Application
Potassium methanesulfonate can be employed as a cocatalyst in ruthenium-catalyzed C-H arylation of heteroarylbenzenes.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (dry substance, T) | description technical grade, 85% | description technical, ≥90% (RT) | description ~25% in methanol (T) |
| assay ≥98.0% (dry substance, T) | assay 85% | assay ≥90% (RT) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form - | form solid | form - |
| loss <10% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
| functional group sulfonic acid | functional group sulfinic acid | functional group - | functional group - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?