Vai a
856444
(+)-Griseofulvin
Sinonimo/i:
(2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione, Griseofulvin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17ClO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.77
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
204-767-4
Beilstein/REAXYS Number:
95226
MDL number:
eCl@ss:
32040101
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
optical activity
[α]17/D +370°, c = 1 in chloroform
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)c2C(=O)[C@]3(Oc2c1Cl)[C@H](C)CC(=O)C=C3OC
Features and Benefits
Antimitotic.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)