Vai a
C19201
Chloroacetaldehyde diethyl acetal
99%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1,1-diethoxyethane, Chloroacetal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClCH2CH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-695-4
Beilstein/REAXYS Number:
969254
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
vapor pressure
<0.02 atm ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
401 °F
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(CCl)OCC
InChI
1S/C6H13ClO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
84.2 °F
Punto di infiammabilità (°C)
29 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)