Vai a
CDS002145
2,7-Dimethoxy-3-quinolinecarbaldehyde
AldrichCPR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
113,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO3
Peso molecolare:
217.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160703
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1ccc2cc(C=O)c(OC)nc2c1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-15-10-4-3-8-5-9(7-14)12(16-2)13-11(8)6-10/h3-7H,1-2H3
InChI key
PQECIFGEZCZGSO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CBR02270CDS009597LIF444784506
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)