Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1360,00 € |
Informazioni su questo articolo
1360,00 €
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-236-40
resistivity
20.65 μΩ-cm
L × thickness
15 mm × 0.55 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description foil, 15mm disks, thickness 0.55mm, as rolled, 100% | description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+% | description foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+% | description foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95% |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay 100% | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.95% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 113-236-40 | manufacturer/tradename Goodfellow 448-589-53 | manufacturer/tradename Goodfellow 824-357-54 | manufacturer/tradename Goodfellow 666-882-95 |
| bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) |
| resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm |
| mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7439-92-1
7439-92-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?