Vai a
GF19655152
Copper - O.F.H.C.
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
Sinonimo/i:
Copper, CV000540
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141711
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 196-551-52
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
50 x 50 mm × 0.075 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF01396425GF61521320GF46192563
Copper - O.F.H.C. foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
GF19655152
Copper - O.F.H.C.
Copper - O.F.H.C. foil, 10m coil, thickness 0.05mm, hard, 99.95+%
GF01396425
Copper - O.F.H.C.
Copper - O.F.H.C. sheet, 50x50mm, thickness 6.35mm, 99.95+%
GF61521320
Copper - O.F.H.C.
Copper - O.F.H.C. tube, 200mm, outside diameter 4.0mm, inside diameter 3mm, wall thickness 0.5mm, 99.95+%
GF46192563
Copper - O.F.H.C.
description
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
description
foil, 10m coil, thickness 0.05mm, hard, 99.95+%
description
sheet, 50x50mm, thickness 6.35mm, 99.95+%
description
tube, 200mm, outside diameter 4.0mm, inside diameter 3mm, wall thickness 0.5mm, 99.95+%
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
form
foil
form
foil
form
wire
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 196-551-52
manufacturer/tradename
Goodfellow 013-964-25
manufacturer/tradename
Goodfellow 615-213-20
manufacturer/tradename
Goodfellow 461-925-63
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)