Vai a
GF20249131
Indium
wire reel, 2m, diameter 0.15mm, as drawn, 99.999%
Sinonimo/i:
Indium, IN005105
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
In
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.82
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38120801
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.999%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 202-491-31
resistivity
8.37 μΩ-cm
L × diam.
2 m × 0.15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)