Vai a
GF43448564
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 50 x 50mm, 0.075mm thickness, half hard, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU020250
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352300
description
light tight (lt)
form
foil (half hard)
manufacturer/tradename
Goodfellow 434-485-64
size × thickness
50 mm × 50 mm × 0.075 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brass alloy, Cu63Zn37
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)