Vai a
GF44475813
Niobium
foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
Sinonimo/i:
NB000301, Columbium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1270,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141730
MDL number:
eCl@ss:
38180501
1270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 444-758-13
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
diam.
25 mm
thickness
0.025 mm
diameter
25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF40172600GF23685790GF54892930
Niobium foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
GF44475813
Niobium
Niobium rod, 100mm, diameter 42mm, annealed, 99.9%
GF40172600
Niobium
Niobium foil, thickness 0.006 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
GF23685790
Niobium
Niobium wire reel, 50m, diameter 0.5mm, annealed, 99.9%
GF54892930
Niobium
description
foil, thickness 0.025 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
description
rod, 100mm, diameter 42mm, annealed, 99.9%
description
foil, thickness 0.006 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
description
wire reel, 50m, diameter 0.5mm, annealed, 99.9%
form
foil
form
rod
form
foil
form
wire
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.9%
manufacturer/tradename
Goodfellow 444-758-13
manufacturer/tradename
Goodfellow 401-726-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 236-857-90
manufacturer/tradename
Goodfellow 548-929-30
bp
4742 °C (lit.)
bp
4742 °C (lit.)
bp
4742 °C (lit.)
bp
4742 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niobium
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)