Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
assay
99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 741-507-37
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
8 mm × 0.20 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description foil, 8mm disks, thickness 0.20mm, annealed, 99% | description nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis | description foil, 50mm disks, thickness 0.01mm, 99.95% | description wire reel, 500m, diameter 0.25mm, as drawn, 99% |
| form foil | form nanopowder | form foil | form wire |
| assay 99% | assay ≥99% trace metals basis | assay 99.95% | assay ≥99% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 741-507-37 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Goodfellow 045-644-70 | manufacturer/tradename Goodfellow 978-764-45 |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7440-02-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?