Vai a
ATE514316632
AstaTech, Inc.
4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
Sinonimo/i:
4-chloroisoquinolin-5-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
380,18 €
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
571,88 €
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
1362,64 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O1N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.61
MDL number:
SKU del venditore: K10066-100MG
380,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-5-11-4-6-2-1-3-8(12)9(6)7/h1-5,12H
Inchi Key
FIWLPLYJHZKYEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)