Vai a
ATEH93EDCD4E
AstaTech, Inc.
FAROPENEM SODIUM HEMIPENTAHYDRATE
Sinonimo/i:
sodium (5R,6S)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-3-((R)-tetrahydrofuran-2-yl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate pentahydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
128,58 €
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
207,65 €
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
375,39 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C24H38O15N2S2Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
704.68
MDL number:
SKU del venditore: 41111-100MG
128,58 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/2C12H15NO5S.2Na.5H2O/c2*1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;;;;;;/h2*5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2/t2*5-,6-,7+,11-;;;;;;;/m11......./s1
Inchi Key
MOGICMVNWAUWMK-HIXRZVNASA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
-20 C
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)