Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 295,00 € |
250 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 607,00 € |
Informazioni su questo articolo
295,00 €
Nome del prodotto
PhotoClick Cholesterol, Hex-5′-ynyl 3β-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholan-24-oate, powder
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (700147P-100ug)), pkg of 1 × 250 μg (with stopper and crimp cap (700147P-250ug))
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 700147P
lipid type
click reagents
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Hex-5′-ynyl 3β-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholan-24-oate, powder | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand 900600P, powder |
| assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| form powder | form powder | form chloroform solution | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 700147P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 900600P |
| packaging pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (700147P-100ug)), pkg of 1 × 250 μg (with stopper and crimp cap (700147P-250ug)) | packaging pkg of 1 x 100 μg (700359P-100UG), pkg of 1 x 250 μg (700359P-250UG) | packaging pkg of 1x250 μg (900604C-250UG), pkg of 1x100 μg (900604C-100UG) | packaging pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (900600P-100ug)), pkg of 1 × 250 μg (with stopper and crimp cap (900600P-250ug)) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?