Vai a
BDPH9BCC1C19
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Sinonimo/i:
2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H4N2Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.58
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c1-4-2-6(8(10,11)12)5(3-13)7(9)14-4/h2H,1H3
Inchi Key
LNJOJFNFYGSCCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)