Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C17H13NO/c19-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-16(18-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,18H
Inchi Key
GRLGDALQUFILRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Diphenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?