Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C24H16N2/c1-2-8-16(9-3-1)26-21-13-7-5-11-18(21)24-22(26)15-14-20-23(24)17-10-4-6-12-19(17)25-20/h1-15,25H
Inchi Key
NDGWKRXBXFUTMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Phenyl-5,8-dihydroindolo[2,3-c]carbazole
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?