Vai a
BDPH9BCC2F7A
Bide Pharmatech
Spiro[2.4]heptan-4-one
Sinonimo/i:
spiro[2.4]heptan-4-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H10O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h1-5H2
Inchi Key
JLRNROCUCFGKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.4]heptan-4-one
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Flame
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)