Merck
BDPH9BCC32CB
Bide Pharmatech
(4-Bromo-2-ethylphenyl)methanol
Sinonimo/i:
(4-bromo-2-ethylphenyl)methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-2-7-5-9(10)4-3-8(7)6-11/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Inchi Key
JCUFCMGXQKHDLU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Bromo-2-ethylphenyl)methanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)