Vai a
BDPH9BCC36C8
Bide Pharmatech
5-Iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Sinonimo/i:
5-iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7N4I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7IN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
Inchi Key
VNFSLRASQZPDFQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow or gray powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)